Learn More
Cyclopentylmethylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442059
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442059 1 g 1 Gramm
15462059 250 mg 250 Milligramm
15452059 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64744.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Cyclopentylmethylketon fungiert als Ligand für die Suzuki-Kopplung. Zudem reagiert es mit Benzo[1,2,5]oxadiazol-1-oxid zur Herstellung von 3-Methylspiro(chinoxalin-2(3H),1′-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxid.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Salpetersäure, Wasserstoffperoxid und Hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6004-60-0
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00060799
InChI-Schlüssel LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
PubChem CID 22326
IUPAC-Name 1-Cyclopentylethan
SMILES CC(=O)C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl methyl ketone
Dichte 0.913
Siedepunkt 151°C to 156°C
Brechungsindex 1.4435
Menge 1 g
Beilstein 1853483
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl methyl ketone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentyl methyl ketone