Learn More
Cyclopentylmethylether, TRC
Artikelnummer. 30180121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180121 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30180121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9923385G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Synonym Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether;
IUPAC-Name Methoxyclopentan
SMILES COC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl Methyl Ether
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Formelmasse 100.0888