Learn More
Cyclopentylmethylether, +99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377099 1000 mL 1000 Milliliter
11367099 500 mL 500 Milliliter
11387099 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377099 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27349.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Cyclopentyl methyl ether is a hydrophobic ether solvent widely used in Grignard reaction, Friedel-Crafts reaction, Claisen condensation and Beckmann reaction. It plays an important role in extraction and polymerization reactions as well as in surface coatings. It is considered as a replacement for tetrahydrofuran, methyl tert-butyl ether, dioxane and other existing ether solvents due to its excellent properties like high boiling point and relative stability under acidic and basic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentylmethylether ist ein hydrophobes Ether-Lösungsmittel, das in der Grignard-Reaktion, der Friedel-Crafts-Reaktion, der Claisen-Kondensation und der Beckmann-Reaktion weit verbreitet ist. Er spielt eine wichtige Rolle bei Extraktions- und Polymerisationsreaktionen sowie bei Oberflächenbeschichtungen. Er gilt aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften wie hoher Siedepunkt und relative Stabilität unter sauren und basischen Bedingungen als Ersatz für Tetrahydrofuran, Methyltert-Butylether, Dioxan und andere vorhandene Etherlösungsmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkoholen, Ketonen und Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Salpetersäure, Wasserstoffperoxid und Hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD08276401
InChI-Schlüssel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-Name Methoxyclopentan
SMILES COC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl methyl ether
Schmelzpunkt -140°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 106°C
Flammpunkt −1°C (−30°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3271
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ketones and hydrocarbons.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) ≥99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentyl methyl ether