Learn More
Cyclopentylmethylether, Reagenzienqualität, enthält 50 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.90 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120365 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15626690 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15606690 1 l Glasflasche 1 Liter
15636690 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15626690 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 675989500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, enthält 50 ppm BHT als Inhibitor, ≥ 99.90 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD08276401
InChI-Schlüssel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclopentylmethylether, Cyclopentan, Methoxy, Methoxyclopentan, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-Name Methoxyclopentan
SMILES COC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylmethylether
Schmelzpunkt 140 °C
Dichte 0.86 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 106 °C (1013 hPa)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3271
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) ≥ 99.90 %