Learn More
Cyclopentanol, TRC
Artikelnummer. 30360816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360816 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98967010ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanol
CAS 96-41-3
Summenformel C5 H10 O
Menge 10 mL
Synonym 1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane, NSC 49117
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
SMILES OC1CCCC1
IUPAC-Name Cyclopentanol
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732