Learn More
Cyclopentanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentanol ist eine vielseitige Verbindung, die als Baustein, Zwischenprodukt und Lösungsmittel verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Auch in Äther, Alkoholen und Aceton löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopentanol |
| Schmelzpunkt | -19°C |
| Dichte | 0.95 |
| Siedepunkt | 139°C to 141°C |
| Flammpunkt | 51°C (123°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.453 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN2244 |
| Beilstein | 1900556 |
| Mehr anzeigen |