Learn More
Cyclopentanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10361190
Marke: Thermo Scientific Acros 435690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-07-8
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.20
MDL-Nummer MFCD00001369
InChI-Schlüssel WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
PubChem CID 15510
IUPAC-Name Cyclopentanthiol
SMILES SC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanethiol
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 102.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.