Learn More
Cyclopentanthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342226 25 g 25 Gramm
11332226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03577.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Cyclopentanethiol has used as a food spice. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentanthiol wird als Gewürz für Lebensmittel verwendet. Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Gering löslich in Wasser; löslich in Alkohol und Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-07-8
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.20
MDL-Nummer MFCD00001369
InChI-Schlüssel WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
PubChem CID 15510
IUPAC-Name Cyclopentanthiol
SMILES SC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanethiol
Dichte 0.957
Siedepunkt 131°C to 132°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.49
Menge 25 g
UN-Nummer UN3336
Beilstein 2343861
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; soluble in alcohol and oils.
Formelmasse 102.2
Reinheit (%) 97%