Learn More
Cyclopentancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439523 250 g 250 Gramm
11419523 10 g 10 Gramm
11429523 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12375.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3400-45-1
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00001371
InChI-Schlüssel JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC-Name Cyclopentancarbonsäure
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.454
Menge 250 g
Beilstein 2039729
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%