Learn More
Cyclopentancarboxaldehyd, 98 %, stab. mit 25 ppm 1,4-Benzochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422806
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15422806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56609.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 872-53-7 | C6H10O | 98.145 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-53-7
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00060798
InChI-Schlüssel VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanealdehyde, cyclopentancarbaldehyd, cyclopentylformaldehyde, formylcyclopentane, cyclopentyl aldehyde, 1-formylcyclopentane, cyclopentane-1-carboxaldehyde, cyclopentanecaboxaldehyde, cyclopentanecarboaldehyde
PubChem CID 70106
IUPAC-Name Cyclopentanecarbaldehyd
SMILES C1CCC(C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarboxaldehyde
Namenshinweis stabilized with 25ppm 1,4-benzoquinone
Dichte 0.919
Siedepunkt 140°C to 141°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
UN-Nummer UN1989
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 98%