Learn More
Cyclopentancarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30357441
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30357441 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99236050MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarbonyl Chloride
CAS 4524-93-0
Summenformel C6H9ClO
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
SMILES ClC(=O)C1CCCC1
IUPAC-Name Cyclopentancarbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 132.59
Formelmasse 132.0342