Learn More
Cyclopentancarbonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopentanecarbonyl Chloride |
| CAS | 4524-93-0 |
| Summenformel | C6H9ClO |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | ClC(=O)C1CCCC1 |
| IUPAC-Name | Cyclopentancarbonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.59 |
| Formelmasse | 132.0342 |