Learn More
Cyclopentancarbonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11934971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11934971 100 g Glasflasche 100 Gramm
10139841 5 g Glasflasche 5 Gramm
10149841 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934971 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4524-93-0 | C₆H₉ClO | 132,59 g / mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4524-93-0
Summenformel C6H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 132.59
InChI-Schlüssel WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
IUPAC-Name Cyclopentancarbonylchlorid
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarbonyl chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0910g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4610 to 1.4640
Menge 100 g
Relative Dichte 1.091
Formelmasse 132.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanecarbonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke