Learn More
Cyclopentancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopentanecarbonyl chloride is used in biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentancarbonylchlorid wird in der biochemischen Forschung für die Proteomik verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopentanecarbonyl chloride |
| Dichte | 1.091 |
| Siedepunkt | 160°C to 162°C |
| Flammpunkt | 60°C (140°F) |
| Geruch | Acrid |
| Brechungsindex | 1.464 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1237147 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |