Learn More
Cyclopentancarboxylsäurenitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11423298
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4254-02-8
MFCD00013741
4254-02-8
MFCD00013741
Cyclopentanecarbonitrile is used as a substrate and reagent to investigate the specific activity of nitrile and amide hydrolyzing enzymes isolated from candida guilliermondii cells. It is also used to prepare cyclopentanecarboxamide by using tetrabutylammonium hydrogen sulfate as a catalyst in the presence of reagents such as aqueous hydrogen peroxide and sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentanecarbonitril wird als Substrat und Reagenz verwendet, um die spezifische Aktivität von Nitril- und Amid-hydrolysierenden Enzymen zu untersuchen, die aus Candida Guillermondii-Zellen isoliert wurden. Es wird auch zur Herstellung von Cyclopentanecarboxamid verwendet, indem Tetrabutylammoniumwasserstoffsulfat als Katalysator in Gegenwart von Reagenzien wie wässrigem Wasserstoffperoxid und Natriumhydroxid eingesetzt wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarbonitrile
Schmelzpunkt -76°C
Dichte 0.912
Siedepunkt 67°C to 68°C (10 mmHg)
Flammpunkt 56°C (133°F)
Summenformel C6H9N
Brechungsindex 1.441
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1098717
Synonym cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene.
InChI-Schlüssel SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)C#N
IUPAC-Name Cyclopentancarbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 95.15
PubChem CID 77935
Formelmasse 95.14
Reinheit (%) 98%