missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopentancarboxylsäurenitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11413298
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4254-02-8
MFCD00013741
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4254-02-8
MFCD00013741

Cyclopentanecarbonitrile is used as a substrate and reagent to investigate the specific activity of nitrile and amide hydrolyzing enzymes isolated from candida guilliermondii cells. It is also used to prepare cyclopentanecarboxamide by using tetrabutylammonium hydrogen sulfate as a catalyst in the presence of reagents such as aqueous hydrogen peroxide and sodium hydroxide.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cyclopentanecarbonitril wird als Substrat und Reagenz verwendet, um die spezifische Aktivität von Nitril- und Amid-hydrolysierenden Enzymen zu untersuchen, die aus Candida Guillermondii-Zellen isoliert wurden. Es wird auch zur Herstellung von Cyclopentanecarboxamid verwendet, indem Tetrabutylammoniumwasserstoffsulfat als Katalysator in Gegenwart von Reagenzien wie wässrigem Wasserstoffperoxid und Natriumhydroxid eingesetzt wird.

Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarbonitrile
Schmelzpunkt -76°C
Dichte 0.912
Siedepunkt 67°C to 68°C (10 mmHg)
Flammpunkt 56°C (133°F)
Summenformel C2H6O6Zn
Brechungsindex 1.441
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1098717
Synonym zinc oxalate dihydrate, zinc oxalate, c2o4zn.2h2o
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene.
InChI-Schlüssel PLYRAVNBPDIEOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O.[Zn]
IUPAC-Name Oxalsäure;zink;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 191.44
PubChem CID 91886451
Formelmasse 95.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'