Learn More
Cyclopentan, Reagenzienqualität, 98 %, Honeywell
Catalog Number p-7120364
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2 l
Verpackung:
Glasflasche
287-92-3
C5H10
70.135
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Pentamethylen, Cyclopentanon, Cyclopentane, Cyclopentyl-Gruppe, Kohlenwasserstoffe, zyklisch c5 und c6, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
Cyclopentan
C1CCCC1
287-92-3
C5H10
70.135
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Pentamethylen, Cyclopentanon, Cyclopentane, Cyclopentyl-Gruppe, Kohlenwasserstoffe, zyklisch c5 und c6, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
Cyclopentan
C1CCCC1
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentan
Schmelzpunkt -94 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.751 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 50 °C
Flammpunkt −20 °C (−4 °F)
Zündpunkt 682 °F
Geruch Lösungsmittelähnlich
Verpackung Glasflasche
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1146
Beilstein 1900195
Formelmasse 70.13 mol
Dampfdruck 5.3 psi (21 °C), 9.9 psi (38 °C)
Reinheit (%) 98 %