Learn More
Cyclopentan, Reagenzienqualität, 98 %, Honeywell
Artikelnummer. 15695600 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15695600 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15625610 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15615610 2 l Glasflasche 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15695600 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 459747100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 287-92-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.135
MDL-Nummer MFCD00001356
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pentamethylen, Cyclopentanon, Cyclopentane, Cyclopentyl-Gruppe, Kohlenwasserstoffe, zyklisch c5 und c6, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-Name Cyclopentan
SMILES C1CCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopentan
Schmelzpunkt -94 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.751 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 50 °C
Flammpunkt −20 °C (−4 °F)
Zündpunkt 682 °F
Geruch Lösungsmittelähnlich
Verpackung Glasflasche
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1146
Beilstein 1900195
Formelmasse 70.13 mol
Dampfdruck 5.3 psi (21 °C), 9.9 psi (38 °C)
Reinheit (%) 98 %