Learn More
Cyclopentan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥75% Cyclopentan-Base, Honeywell Riedel-de Haën™
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopentan |
| Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥75 % Cyclopentan-Base |
| CAS | 287-92-3 |
| Extinktion | max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 240 nm, max. 0.10 bei 220 nm, max. 0.50 bei 210 nm, max. 1.0 bei 198 nm |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Schmelzpunkt | -94 °C (Literatur) |
| Dichte | 0.751 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 50 °C (Literatur) |
| Flammpunkt | −20 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |