Learn More
Cyclopentan, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045123 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10045123 5 L 5 Liter
10617284 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045123 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cyclopentan, 95+ %, C5H10, CAS-Nummer-287-92-3, Pentamethylen, Cyclopentane, HSDB 62, Kohlenwasserstoffe, zyklisch c5 und c6, Cyclopentan, t86pb90RNU, UNII-t86pb90RNU, ciclopentano, Cyclopentylgruppe, Zyklopentan, 5 l, 95 % min. (GC), 50,0 °C, CHEBI:23492, farblos, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-92-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.15
MDL-Nummer MFCD00001356
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-Name Cyclopentan
SMILES C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Namenshinweis Extra Dry
Schmelzpunkt -94.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 50.0°C
Flammpunkt −7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel C5H10
Brechungsindex 1.4050 to 1.4070
Menge 5 L
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.15
Reinheit (%) 95+%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit