Learn More
Cyclopentadienyltitantrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080312
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11324899
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 077134.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1270-98-0
Summenformel C5H5Cl3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 219.31
MDL-Nummer MFCD00003724
InChI-Schlüssel QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorocyclopentadienyltitanium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentadienyltitanium trichloride
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 219.35
Empfindlichkeit Moisture Sensitive