Learn More
Cyclopentadienyltitantrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314899
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314899 5 g 5 Gramm
11324899 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 077134.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Vorstufe für Cyclopentadienyltitan(IV)-Komplexe und wird als Katalysator für Alkenpolymerisationen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1270-98-0
Summenformel C5H5Cl3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 219.31
MDL-Nummer MFCD00003724
InChI-Schlüssel QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorocyclopentadienyltitanium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentadienyltitanium trichloride
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 219.35
Empfindlichkeit Moisture sensitive
RUO– Nur für Forschungszwecke