Learn More
Cyclopentadienyltitan Trichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
10684902 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10062690 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10684902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215770025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1270-98-0 | C5H5Cl3Ti | 219.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1270-98-0
Summenformel C5H5Cl3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 219.36
MDL-Nummer MFCD00003724
InChI-Schlüssel QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Spécification
Chemischer Name oder Material Cyclopentadienyltitanium trichloride
Schmelzpunkt 170°C
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 219.36
Reinheit (%) 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentadienyltitanium trichloride
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.