Learn More
Cyclopentadienylniob(V)-Tetrachlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303648
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303648 1 g 1 Gramm
11313648 250 mg 250 Milligramm
11393638 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039246.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33114-15-7
Summenformel C5H5Cl4Nb
Molekulargewicht (g/mol) 299.801
MDL-Nummer MFCD00070445
InChI-Schlüssel KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Synonym niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
PubChem CID 74765428
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien;Niob(5+);Tetrachlorid
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Farbe Gelb bis Braun
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 299.82
Physikalische Form Kristallin
RUO– Nur für Forschungszwecke