Learn More
Cyclopentadecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434017 5 g 5 Gramm
11424017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19416.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 295-48-7 | C15H30 | 210.405 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 295-48-7
Summenformel C15H30
Molekulargewicht (g/mol) 210.405
MDL-Nummer MFCD00039424
InChI-Schlüssel SRONXYPFSAKOGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209h9p
PubChem CID 67525
IUPAC-Name Cyclopentadecan
SMILES C1CCCCCCCCCCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentadecane
Dichte 0.805
Menge 5 g
Formelmasse 210.4
Reinheit (%) 98%