Learn More
Cyclooctylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10172420
Marke: Thermo Scientific Acros 111460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5452-37-9
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.23
MDL-Nummer MFCD00001748
InChI-Schlüssel HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC-Name Cyclooctanamin
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctylamine
Schmelzpunkt -48°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 190°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C8H15NH2
Brechungsindex 1.4800 to 1.482
Menge 25 g
Beilstein 12, IV, 128
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
Viskosität 5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.