Learn More
Cyclooctylamin, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374404 25 g 25 Gramm
11364404 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00981.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Cyclooctylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 10.2G/L bei 20° C.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Vermeiden Sie übermäßige Lichtexposition. Luftempfindlich. Lagerung bei +15°C bis +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5452-37-9
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.231
MDL-Nummer MFCD00001748
InChI-Schlüssel HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC-Name Cyclooctanamin
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctylamine
Schmelzpunkt -48°C
Dichte 0.912
Siedepunkt 189°C to 190°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.481
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2689120
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.