Learn More
Cyclooctatetraen, TRC
Artikelnummer. 30349084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349084 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9897205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctatetraene
CAS 629-20-9
Summenformel C8 H8
Menge 5 g
Synonym 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, Cyclooctatetraene, NSC 5093, [8]Annulene
InChI-Formel InChI=1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
SMILES C1\C=C/C=C\C=C/C=1
IUPAC-Name Cyclooctatetraen
Molekulargewicht (g/mol) 104.149
Formelmasse 104.063