Learn More
(Cyclooctatetraen)eisentricarbonyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl |
| Schmelzpunkt | 93°C to 95°C |
| Farbe | Rot bis braun |
| Menge | 0.5 g |
| UN-Nummer | UN3466 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 244.03 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
- (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.