Learn More
Cyclooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433418
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11433418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17825.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 696-71-9 | C8H16O | 128.22 g/mol
Cyclooctanol is a key starting material used for the preparation of cylooctanone by using a chromic acid reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclooctanol ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Cylooctanon mit einem chromischen Säurereagenz.
Löslichkeit
Mit Aceton mischbar.
Hinweise
Enthält mehr als 75 % Cyclopentan; der Rest besteht aus C{5}- und C{6}-Kohlenwasserstoff. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurehlorid und Säurenanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-71-9
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00001744
InChI-Schlüssel FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
PubChem CID 12766
IUPAC-Name Cyclooctanol
SMILES OC1CCCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctanol
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Dichte 0.97
Siedepunkt 97°C to 98°C (11 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 25 g
Beilstein 1848166
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%