Learn More
Cyclooctanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474417
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11474417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20450.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Cyclooctanmethanol wird als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt und als Wärmeträgermittel verwendet. Eignet sich auch für die Umwandlung in Kunststoff- und Lackbasismaterialien. Cyclooctanmethanol kann zu Cyclooctan-Carbonsäure oxidiert werden, und die Säure kann in Octahydro-2-oxo-1H-azonin (S-Aminooctansäurelactam) umgewandelt werden, das ein Ausgangsmaterial für die Herstellung von Nylon-8 ist.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3637-63-6
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00001749
InChI-Schlüssel ZHPBLHYKDKSZCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctanemethanol, cyclo octyl carbinol, cyclooctylmethan-1-ol, cyclooctylcarbinol, cyclooctane methanol, acmc-20alcc, hydroxymethylcyclooctane
PubChem CID 77196
IUPAC-Name Cyclooctylmethanol
SMILES C1CCCC(CCC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctanemethanol
Dichte 0.94
Flammpunkt 93°C (199°F)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%