Learn More
Cyclooctan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338106 250 mL 250 Milliliter
11328106 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15000.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.55 CHF
    148.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 16.90 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 292-64-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
Cyclooctane is used as solvent, reagents and synthetic organic intermediates and it can be used to produce cyclooctanone. It is also used as an intermediate in production of plastics, fibers, adhesives and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclooctan wird als Lösungsmittel, Reagenz und synthetisches organisches Zwischenprodukt verwendet und dient zur Herstellung von Cyclooctanon. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kunststoffen, Fasern, Klebstoffen und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 292-64-8
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00004162
InChI-Schlüssel WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene, cyclooctan, unii-kkz3kbs654, kkz3kbs654, cyclooctane, acmc-209h7x, cambridge id 6337558, cambridge id 6511221, cambridge id 6544558, cyclooctane, analytical standard
PubChem CID 9266
IUPAC-Name Cyclooctan
SMILES C1CCCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctane
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Dichte 0.835
Siedepunkt 150°C to 152°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 250 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1900349
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) ≥99%