Learn More
Cyclohexylmethyldichlorsilan, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10705842 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10412790 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10705842 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432220100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5578-42-7 | Molecular Formula: C7H14Cl2Si | Molecular Weight: 197.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5578-42-7
Summenformel C7H14Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 197.18
InChI-Schlüssel YUYHCACQLHNZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylcyclohexyldichlorosilane, silane, dichlorocyclohexylmethyl, dichloro cyclohexyl methyl silane, cyclohexylmethyldichlorosilane, cyclohexane, dichloromethylsilyl, methyl cyclohexyldichlorosilane, cyclohexyl methyl dichlorosilane, cyclohexyl-dichloro-methylsilane, cyclohexyl-methyl-dichlorosilane, dichloro cyclohexyl methylsilane
PubChem CID 79685
IUPAC-Name Dichlor-Cyclohexyl-methylsilan
SMILES C[Si](C1CCCCC1)(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclohexylmethyldichlorosilane
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.0950g/mL
Siedepunkt 202.0°C
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11Si(CH3)Cl2
Brechungsindex 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.095
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 197.18
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexylmethyldichlorosilane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke