Learn More
Cyclohexyldiphenylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344237 100 g 100 Gramm
15451467 1 g 1 Gramm
11334237 5 g 5 Gramm
11324237 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11344237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036708.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
Cyclohexyldiphenylphosphine is used as ligand in coupling reaction. It is also used as a medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6372-42-5
Summenformel C18H21P
Molekulargewicht (g/mol) 268.34
MDL-Nummer MFCD00046360
InChI-Schlüssel ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyldiphenylphosphine
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Cyclohexyl(diphenyl)phosphan
Formelmasse 268.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest