Learn More
[(Cyclohexlammonium)methyl]trifluoroborat eigenes Salz, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458615
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458615 250 mg 250 Milligramm
15448615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33741.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 888711-52-2
Summenformel C7H14BF3KN
Molekulargewicht (g/mol) 219.1
MDL-Nummer MFCD20134171
InChI-Schlüssel GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyclohexylamino methyl trifluoroborate, potassium n-cyclohexyl-aminomethyltrifluoroborate, potassium cyclohexylamino methyl trifluoroboranuide, pubchem11576, c7h14bf3n.k, potassium cyclohexylamino methyl trifluoro borate 1-, borate 1-, cyclohexylamino methyl trifluoro-, potassium, t-4-9ci
PubChem CID 45588140
IUPAC-Name Kalium;(cyclohexylamino)methyl-trifluorboranuid
SMILES [B-](CNC1CCCCC1)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(Cyclohexylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Menge 250 mg
Formelmasse 181.01
Reinheit (%) 95%