Learn More
Cyclohexylamin-Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245090 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10637682 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245090 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4998-76-9
Summenformel C6H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 135.64
MDL-Nummer MFCD00050540
InChI-Schlüssel ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361
PubChem CID 2723770
IUPAC-Name Cyclohexanamin;hydrochlorid
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 207.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 306.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 83 g/100mL water (17°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents, practically insoluble in ethers
Formelmasse 135.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.