Learn More
Cyclohexylamin 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexylamine |
| CAS | 108-91-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cyclohexylamine |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C6 H13 N |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMILES | NC1CCCCC1 |
| Mehr anzeigen |