Learn More
Cyclohexyl 2-Chloroacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10436662 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10426662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM03519EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6975-91-3
Summenformel C8H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 176.64
MDL-Nummer MFCD00084989
InChI-Schlüssel IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
PubChem CID 228008
IUPAC-Name Cyclohexyl-2-chloracetat
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl 2-chloroacetate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClCH2CO2C6H11
Menge 10 g
Formelmasse 176.64
Reinheit (%) 97%