Learn More
Cyclohexyl 2-Chloroacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl 2-chloroacetate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | ClCH2CO2C6H11 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 176.64 |
| Reinheit (%) | 97% |