Learn More
Cycloheximid, TRC
Artikelnummer. 30360263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360263 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9882701G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-81-9
Summenformel C15 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 281.35
Synonym 2,6-Piperidinedione, 4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1α(S*),3α,5β]]-, Glutarimide, 3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- (7CI,8CI), Naramycin A (6CI), 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]-2,6-piperidinedione, (-)-Cycloheximide, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Acti-Aid, Acti-dione, Acti-dione BR, Acti-dione PM, Acti-dione TGF, Actidion, CHX, Cicloheximide, Cycloheximide, FT 3422-2, LDN 97549, NM-MCD 80, NSC 185, Naramycin, Naramycin Microcapsule D 80, Naramycin NM-MCU 80, TZA, U 4527, l-Cycloheximide, β-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide
IUPAC-Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-Hydroxyethyl]piperidin-2,6-Dion
SMILES C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheximide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Formelmasse 281.1627