Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cycloheximide |
| Namenshinweis | from Microbial; ∽800μg/mg |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥94% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 281.35 |
| Physikalische Form | Pulver |