Learn More
Cycloheximid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cycloheximide |
| CAS | 66-81-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cycloheximide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H23 N O4 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2 |
| IUPAC-Name | 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-Hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion |
| Mehr anzeigen |