Learn More
Cyclohexen, TRC
Artikelnummer. 30352805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352805 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9875135ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene
CAS 110-83-8
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6H10
Menge 5 mL
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
SMILES C1CCC=CC1
IUPAC-Name Cyclohexen
Molekulargewicht (g/mol) 82.14
Formelmasse 82.0783
Reinheit (%) >95