Learn More
Cyclohexen, 99+ %, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11448153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448153 250 mL 250 Milliliter
10479550 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448153 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/9080/07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 110-83-8
Summenformel C6H10
MDL-Nummer 1539
Spezifikation
Schmelzpunkt -104°C
Farbe Farblos
pH 7 to 8
Siedepunkt 83°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mL
Dampfdichte 2.8
Formelmasse 82.13g/mol
Dampfdruck 94mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.