Learn More
Cyclohexanon, ACS, Greenfield
Artikelnummer. 30286176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4x4L Case
5 Gallon
Packungsgröße:
16 Liter
18.93 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30286176 4x4L Case 16 Liter
30286185 5 Gallon 18.93 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286176 Lieferant Pharmco Lieferanten-Nr. 314000ACSCS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1199.30 CHF
    1152.81 CHF / 16 Liter
    Sparen 46.49 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone, ACS
Menge 4x4L Case
Verpackung 4x4L-Gehäuse
Siedepunkt 156°C
Güte Reagenz