Learn More
Cyclohexanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexanol |
| Menge | 1 L |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2 |
| Formelmasse | 100.0888 |