Learn More
Cyclohexanepropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10637342 50 g 50 Gramm
10002220 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637342 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171450500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-97-3
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD00001527
InChI-Schlüssel HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC-Name 3-Cyclohexylpropansäure
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanepropionic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 14.0°C to 17.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9980g/mL
Siedepunkt 275.7°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH2CH2CO2H
Brechungsindex 1.4630 to 1.4650
Menge 50 g
Beilstein 09, 82
Relative Dichte 0.998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 156.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit