Learn More
Cyclohexanemethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044452
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11312546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06501.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3218-02-8 | C7H15N | 113.20 g/mol
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff?s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. It was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexanmethylamin wurde bei der Synthese des Schiffschen-Base-Liganden,4-Methyl-2,6-bis-(Cyclohexylmethyliminomethyl)phenol, das Hexanuclearzink(II)-Komplexe bildet, verwendet. Es wurde während der Synthese von 1-Acyl-4-Cycloalkyl/Arylsemicarbaziden und 1-Acyl-5-Benzyloxy/Hydroxyl-Carbamoylcarbaziden aus nichtsteroidalen entzündungshemmenden Arzneimitteln verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3218-02-8
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.20
MDL-Nummer MFCD00001520
InChI-Schlüssel AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
PubChem CID 76688
IUPAC-Name Cyclohexylmethanamin
SMILES C1CCC(CC1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanemethylamine
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 0.871
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 635751
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 98%