Learn More
Cyclohexanemethanol, TRC
Artikelnummer. 17920095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17920095 5 g 5 Gramm
17998514 100 g 100 Gramm
17939754 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17920095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9891155G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-49-2
Summenformel C7 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Synonym Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexanecarbinol, Cyclohexylcarbinol, Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethyl alcohol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
IUPAC-Name Cyclohexylmethanol
SMILES OCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylmethanol
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Formelmasse 114.1045
Reinheit (%) >95%