Learn More
Cyclohexanmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342556 100 g 100 Gramm
11332556 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06538.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.188 g/mol
Cyclohexanemethanol used as solvents, fuels . It is also used in pharmaceuticals, plasticizers, surfactants, lubricants, ore floatation agents, hydraulic fluids, and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexanemethanol wird als Lösungsmittel und Brennstoff verwendet. Es wird auch in Pharmazeutika, Weichmachern, Tensiden, Schmierstoffen, Erzschrotationsmitteln, Hydraulikflüssigkeiten und Detergenzien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Alkoholen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, saure Chloride, saure Anhydride.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-49-2
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00001510
InChI-Schlüssel VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC-Name Cyclohexylmethanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanemethanol
Dichte 0.926
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 100 g
Beilstein 773712
Merck Index 14,2731
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ether,Alcohols.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%